Learn More
Diethyl12 -mercaptododecylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496817
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1049677-30-6
Summenformel C16H35O3PS
Molekulargewicht (g/mol) 338.49
MDL-Nummer MFCD11046117
InChI-Schlüssel JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 45158995
IUPAC-Name diethyl (12-sulfanyldodecyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Strukturformel HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.4610-1.4650
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 338.49
Reinheit (%) 95%