Learn More
Dicyclopentanylmethylacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462737
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93962-84-6
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD22380704
InChI-Schlüssel PMPNHSZLJPXGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octahydro-4,7-methano-1h-indenyl methyl acrylate, acmc-20mslm, tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-3-ylmethyl prop-2-enoate
PubChem CID 22051805
SMILES C=CC(=O)OCC1CCC2C1C3CCC2C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentanylmethyl acrylate
Farbe Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 220.31
Physikalische Form Flüssig