Learn More
Dicyclopentadien, typischerweise 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicyclopentadiene |
Namenshinweis | Stabilized |
Dichte | 0.982 g/mL |
Siedepunkt | 171°C to 173°C |
Flammpunkt | 26°C (78°F) |
Brechungsindex | 1.51 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2048 |
Beilstein | 1904092 |
Merck Index | 14,2739 |