Learn More
Dichlormethan, Primar™, für die Metallspurenanalyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Click to view available options
2.5 l, Flasche aus Braunglas
Spezifikation
Schmelzpunkt | -97°C |
CAS | 75-09-2 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 39°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | CH2Cl2 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.