Learn More
Dichlormethan, Gelpermeationschromatographie (GPC), stabilisiert mit Amylen, Fisher Chemical
Click to view available options
2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -97°C |
CAS | 75-09-2 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 39°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | CH2Cl2 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
Dampfdruck | 350mbar at 20°C |