Learn More
Dichlormethan CHROMASOLV™, AMD-stabilisiert, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichlormethan |
Schmelzpunkt | -97 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ AMD, stabilisiert, ≥99.8 % (GC) |
CAS | 75-09-2 |
CAS Min. % | ≥99.0000% |
CAS Max. % | ≥99.0000% |
Dichte | 1.325 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 39 °C bis 41 °C |
Menge | 6 x 1 l |
Verpackung | Glasflasche |