Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
7 L
Beschreibung
- For HPLC and organic synthesis.
- High-purity, multipurpose solvents.
- High lot-to-lot consistency.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
pH | Not applicable |
Schmelzpunkt | -97°C |
CAS | 75-09-2 |
CAS Min. % | ≥99.00% |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 39°C to 41°C (1.013 hPa) |
Menge | 7 L |
Flammpunkt | Not applicable |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.