Learn More
Dichlormethan, Biotechnologie-Qualität, 99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15655670
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Biotech. Gütegrad,  99.9, enthält 40 bis  150 ppm Ethanol als Stabilisator
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Geruch Süß
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 24.45 psi (55 °C), 6.83 psi (20 °C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) 99.90 %