Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane with Amylene
Artikelnummer. 15905610
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
Dichloromethane with Amylene, Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride, DCM
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane w/Amylene
pH Not applicable
Schmelzpunkt -97°C
CAS Min. % ≥99.00%
Farbe Farblos
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt Not applicable
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss.
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1593
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Reinheit (%) ≥99.00%
Güte NF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.