Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, für die Peptidsynthese, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
162.81 CHF - 512.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10205671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
354800025
2.5 L Glasflasche
162.81 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10793904
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
354800100
10 L Metallfass
512.55 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Peptidsynthese
Spécification
Identifiants chimiques
75-09-2, 513-35-9
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
Dichlormethan
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Spécification
Dichloromethane
Stabilized with Amylene
1.3250g/mL
Flüssig
1.325
CH2Cl2
0.43 mPa.s (20°C)
0.005% max.
15, 6135
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
99.9%
-97.0°C
75-09-2, 513-35-9
39.0°C to 40.0°C
99.9%
CH2Cl2
MFCD00000881
01, 60
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Dichlormethan
6344
84.93
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS-P-Hinweis Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.Verdacht auf krebserregende Wirkung.Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
GHS P Statement Use personal protective equipment as required. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Warnhinweis
FDS