Learn More
Dichlormethan, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.85% min. (GC) |
Relative Dichte | 1.325 |
Strukturformel | CH2Cl2 |
Viskosität | 0.43 mPa.s (20°C) |