Learn More
Alfa Aesar™ Dichlor-bis(pyridine)palladium(II), 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichlorobis(pyridine)palladium(II) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 335.53 |
Reinheit (%) | 98% |