Learn More
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]Palladium(II), Pd 14.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 715.88 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 14,8% |