Learn More
Dichloro[bis(dicyclohexylphosphinophenyl)ether]Palladium(II), 98 % min, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477335
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis(dicyclohexylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
CAS 1265140-81-5
Farbe Gelb
Summenformel C36H52Cl2OP2Pd
MDL-Nummer MFCD26967909
Menge 1 g
Synonym [Bis(dicyclohexylphosphinophenyl)ether]dichloropalladium(II); [Bis(dicyclohexylphosphinophenyl)ether]palladium(II) dichloride
InChI-Schlüssel UPHBRQDWOFHFER-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)P(C2CCCCC2)C2CCCCC2)C=C1
IUPAC-Name Dichlorpalladium;dicyclohexyl-[4-(4-dicyclohexylphosphanylphenoxy)phenyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 740.08
PubChem CID 134159297
Formelmasse 740.08
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest