Learn More
Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propan]Palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II) |
CAS | 1041005-52-0 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C27H52Cl2P2Pd+2 |
MDL-Nummer | MFCD14155689 |
Menge | 1 g |
Synonym | dichloro bis dicyclohexylphosphino propane palladium ii, pdcl2 dcypp, bis dicyclohexylphosphino propane dibromopalladium ii |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in dichloromethane and chloroform. |
InChI-Schlüssel | JLEVAMQVDDHWOI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4.Cl[Pd]Cl |