Learn More
Dichloro[1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen]Palladium(II), Pd 14.1 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloro[1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
CAS | 917511-90-1 |
Schmelzpunkt | 294°C to 300°C |
Farbe | Orange |
Summenformel | C34H52Cl2FeP2Pd |
MDL-Nummer | MFCD11656081 |
Menge | 1 g |
Synonym | PdCl2(dcypf); [1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) |
SMILES | [Fe].Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)c1cccc1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)c1cccc1 |
IUPAC-Name | Dichloro[1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]palladium(II) |