Learn More
Thermo Scientific™ Dichloran-Glycerol 18 % (DG18) Agar
Isolieren und zählen Sie mit diesem gebrauchsfertigen Medium Hefen und Schimmelpilze, die mit Lebensmittelverderb assoziiert werden.
Marke: Thermo Scientific™ PO5088A
32.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie BS ISO21527-2-konform Hefen und Schimmelpilze im Zusammenhang mit verdorbenen Lebensmitteln mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran-Glycerol 18 % (DG18) Agar: 2008. Durch das Vorhandensein von Dichloran hemmt das Medium die Ausbreitung von Schleimpilzen und schränkt die Koloniegröße anderer Gattungen ein, was zu einer verbesserten Identifizierung und Zählung von Hefen führt.
Vorsupplementierte Dichloran-Glycerin-18 %-Agar (DG18) eignet sich für die Zählung und Isolierung xenophiler Schimmelpilze in getrockneten und halbgetrockneten Lebensmitteln, wie etwa Gewürzen, Trockenfrüchten, Süßwaren, Cerealien, Nüssen, Trockenfleisch und Fischprodukten.
- Kolonienzählung leicht gemacht: Enthält das Fungizid Dichloran, das die Ausbreitung von Mucoraceae-Pilzen hemmt und die Koloniengröße anderer Gattungen einschränkt.
- Entspricht BS ISO 21527-2: 2008 Normen.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Dichlor-Glycerol (DG18) Agar ist gemäß BS ISO 21527-2 formuliert: 2008 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Enumeration of yeasts and molds Part 1―Colony counting technique in products with less than or equal to 0.95 water activity1 . Die Formulierung enthält 18 % Glycerin (w/w), was die Wasseraktivität (aW) von 0.999 auf 0.95 senkt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent | |
Dichloran Glycerol18 % (DG18) Agar | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10 Stück/Packung |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |