Learn More
Dibrom-[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]-Palladium(II)
Artikelnummer. 15407285
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]palladium(II)
CAS 366488-99-5
Farbe Orange
Summenformel C44H34Br2P2Pd+2
MDL-Nummer MFCD14155710
Menge 1 g
Synonym dibromo 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl palladium ii, pdbr2 binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl dibromopalladium ii
InChI-Schlüssel XOOQZGNLBGHEEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[PH+](C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)[PH+](C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.Br[Pd]Br
IUPAC-Name Dibrompalladium;[1-(2-diphenylphosphaniumylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphanie
Molekulargewicht (g/mol) 890.932
PubChem CID 73994988
Formelmasse 888.91
Physikalische Form Kristalliner Feststoff