Learn More
Dibenzylphosphat, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dibenzyl phosphite is used for the phosphorylation of phenols involves reaction in the presence of N-ethyldiisopropylamine and DMAP to give the dibenzyl phenyl phosphate. It is used in the preparation of phenylalkylphosphonamidates which are then used as probes for a hydrophobic binding register in prostate-specific membrane antigen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzylphosphit wird für die Phosphorylation von Phenolen in Gegenwart von N-Ethyldiisopropylamin und DMAP zur Herstellung von Dibenzylphenylphosphat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Phenylalkylphosphonamidaten verwendet, die dann als Sonden für ein hydrophobes Bindungsregister im prostataspezifischen Membranantigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Dibenzylphosphit wird für die Phosphorylation von Phenolen in Gegenwart von N-Ethyldiisopropylamin und DMAP zur Herstellung von Dibenzylphenylphosphat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Phenylalkylphosphonamidaten verwendet, die dann als Sonden für ein hydrophobes Bindungsregister im prostataspezifischen Membranantigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl phosphite |
Dichte | 1.187 |
Siedepunkt | 110°C to 120°C (0.1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.554 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1982794 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,3014 |