Learn More
Dibenzyldisulfid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl disulfide |
Schmelzpunkt | 67°C to 72°C |
Dichte | 1.3 |
Siedepunkt | 210°C to 216°C (18 mmHg) |
Flammpunkt | 150°C (302°F) |
Geruch | Stench |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1110443 |
Merck Index | 14,3013 |
Formelmasse | 246.4 |