Learn More
Dibenzosuberenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361497
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10354-00-4
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00003586
InChI-Schlüssel SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
PubChem CID 82577
IUPAC-Name 11H-Dibenzo[1,2-a
SMILES C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberenol
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Menge 5 g
Beilstein 1957458
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 96%