Learn More
Dibenzofuran-4 -Boronsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzofuran-4-boronic acid |
Schmelzpunkt | 286°C to 291°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1645426 |
Formelmasse | 212.01 |
Reinheit (%) | ≥98% |