Learn More
Diazolidinylharnstoff, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.50 CHF - 161.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 78491-02-8 |
---|---|
Summenformel | C8H14N4O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 278.22 |
MDL-Nummer | MFCD03547942 |
InChI-Schlüssel | SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776 |
PubChem CID | 62277 |
IUPAC-Name | 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff |
SMILES | C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O |
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | ||||
10352020
|
Thermo Scientific Acros
428580250 |
25 g | Glasflasche |
51.50 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10647040
|
Thermo Scientific Acros
428582500 |
250 g | Glasflasche |
161.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
78491-02-8 | |
278.22 | |
SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N | |
62277 | |
C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O |
C8H14N4O7 | |
MFCD03547942 | |
diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776 | |
1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff |
Specifications
Diazolidinyl urea | |
227.0°C to 228.0°C | |
C8H14N4O7 | |
15,3003 | |
Solubility in water: soluble | |
C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O | |
278.22 | |
278.22 |
78491-02-8 | |
95% | |
MFCD03547942 | |
diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776 | |
SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N | |
1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff | |
62277 | |
95% |
Safety and Handling
GHS-H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 278-928-2
- Diazolidinyl urea
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only