Learn More
Diatrizoesäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Diatrizoic acid is a gradient reagent used for blood cell separation and diagnostic aid (radiopaque medium). Diatrizoic acid may be used as an alternative to barium sulfate for medical imaging of the gastrointestinal tract, such as upper gastrointestinal series and small bowel series.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diatrizoic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Merck Index | 14,2992 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol. |
Formelmasse | 613.9 |
Physikalische Form | Pulver |