Learn More
Thermo Scientific™ Membranpumpe HMD 8
Dreistufige Membranpumpe. Standardpumpe zum Trocknen (Wasser/nicht-ätzende Dämpfe). Die Lieferung erfolgt komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Anschlüssen für den Anschluss an den Vakuumofen.
Marke: Thermo Scientific™ 50040078
7504.76 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
Dreistufige Membranpumpe. Standardpumpe zum Trocknen (Wasser/nicht-ätzende Dämpfe). Die Lieferung erfolgt komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Anschlüssen für den Anschluss an den Vakuumofen.
- Kondensatabscheider und Ablasshahn
- 100 % ölfrei, geringer Wartungsaufwand
- Leistungsfähig
- Kurze Abpumpzeiten
Spezifikation
3,37 kW | |
610 x 240 x 300 mm | |
26 kg | |
Vakuumpumpe | |
Zum Trocknen (Wasser/nicht-ätzende Dämpfe). | |
Vacutherm 6000 Ofen |
CE-zertifiziert | |
HMD 8 | |
9,6 m3/h | |
IP 20 | |
<10 Mbar Enddruck mit Gasballast | |
230 V |