Learn More
Checkers Diamondback™ Einzeltunnel
Das Diamondback 4,5'' Schlauchbrückensystem schützt teure Kabel- und Schlauchleitungen und ermöglicht gleichzeitig Fahrzeugen ein gefahrloses Überfahren. Dieses System ist für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von 4,5'' geeignet.
Marke: Checkers PDBS0001YL
Additional Details : Gewicht : 9.50000kg
Beschreibung
- Das Checkers Diamondback 45'‘ Schlauchbrückensystem schützt teure Kabel- und Schlauchleitungen und ermöglicht gleichzeitig Fahrzeugen ein gefahrloses Überfahren.
- Diese Schlauchbrücken ersetzen Rampen aus Holz und Metall und können zum Schutz von Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 45 Zoll genutzt werden.
- Die Brücken aus hochdichtem, wetterfestem Polyurethan sind widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch physischen Druck und Vermeiden Kosten für Reparatur und Austausch von Kabeln und Schläuchen.
- Mit diesem System aus leichtgewichtigen, ineinandergreifenden Modulen können beliebige Längen realisiert werden.
- Checkers Schlauchbrückensysteme sind nicht für einen dauerhaften Einbau vorgesehen.
Spezifikation
Gelb | |
41 x 25 x 14 cm | |
Brücke | |
Stahl |