Learn More
Diamantpulver, natürlich, 40–60 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Diamantpulver wird in der Regel als Schleifmittel zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen verwendet
44.75 CHF - 151.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diamond powder |
---|---|
Namenshinweis | Natural |
Physikalische Form | Pulver |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00211867 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038984.03 |
1 g |
44.75 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11389037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 g |
151.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Diamond powder | |
Pulver | |
MFCD00211867 |
Natural | |
(Metallbasis) | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-953-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only