Learn More
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diallyl disulfide |
Dichte | 1.008 |
Siedepunkt | 180°C to 190°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Geruch | Garlic-like |
Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid |
Strukturformel | CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2 |
Brechungsindex | 1.541 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |