Learn More
Diaceton-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431367
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Diacetone-D-galactose is used to produce diacetone-d-galacturonic acid and oxalic acid. It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diaceton-D-Galactose wird zur Herstellung von Diaceton-D-Galacturonsäure und Oxalsäure verwendet. Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4064-06-6
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
MDL-Nummer MFCD00063225
InChI-Schlüssel POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
PubChem CID 70793572
IUPAC-Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-Tetrahydro-3aH-Di[1,3]Dioxol[4,5-a
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetone-D-galactose
Dichte 1.143
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol.
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) 97%