Learn More
Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propan]Palladium(II), Pd 16.7 %
Artikelnummer. 15497185
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 149796-59-8
Farbe Cremefarben
Summenformel C31H32O4P2Pd
MDL-Nummer MFCD14155705
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym pd oac 2 dppp, diacetato 1,3-bis diphenylphosphino propane palladium ii, acetyloxy palladio acetate; 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane
InChI-Schlüssel AXLVIMJWRWLVAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd].Cc(:o):o.Cc(:o):o.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Essigsäure;3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan;palladium
Molekulargewicht (g/mol) 636.96
PubChem CID 11767396
Formelmasse 636.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 16.7%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff