Learn More
Di-tert-Butylchlorophosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-tert-butylchlorophosphine |
Schmelzpunkt | 2.0°C to 3.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg) |
Flammpunkt | 61°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)3C]2PCl |