Learn More
Di-tert-Butylmalonat, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Di-tert-butyl malonate, is used as a pharmaceutical intermediate. it can be used to produce Diazomalonsaeure-di-tert-butylester at the ambient temperature. It will need reagents cesium carbonate, p-toluenesulfonyl azide and solvent tetrahydrofuran with the reaction time of 1 hour. T
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-tert-Butylmalonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und kann zur Herstellung von Diazomalonsäure-di-tert-Butylester bei Umgebungstemperatur verwendet werden. Erfordert die Reagenzien Cäsiumcarbonat, p-Toluensulfonylazid und das Lösungsmittel Tetrahydrofuran mit einer Reaktionszeit von 1 Stunde. T
Löslichkeit
Kaum wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Di-tert-Butylmalonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und kann zur Herstellung von Diazomalonsäure-di-tert-Butylester bei Umgebungstemperatur verwendet werden. Erfordert die Reagenzien Cäsiumcarbonat, p-Toluensulfonylazid und das Lösungsmittel Tetrahydrofuran mit einer Reaktionszeit von 1 Stunde. T
Löslichkeit
Kaum wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-tert-butyl malonate |
Namenshinweis | stabilized with potassium carbonate |
Schmelzpunkt | -6°C |
Dichte | 0.965 |
Siedepunkt | 65°C to 67°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Brechungsindex | 1.419 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1781766 |
Merck Index | 14,3034 |