Learn More
Di-tert-butylhydrazodicarboxylat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319973
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, is used as starting reagent during the four-step synthesis of the aminobicyclopyrazolone hydrochloride. It was used as reagent during Pd-catalyzed amination reactions of halo-pyridine substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-Tert-Butyl-Hydrazodicarboxylat wird als Startreagenz während der vierstufigen Synthese des Aminobicyclopyrazolon-Hydrochlorids verwendet. Wurde als Reagenz bei Pd-katalysierten Aminierungsreaktionen von Halo-Pyridin-Substraten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16466-61-8
Summenformel C10H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD00015000
InChI-Schlüssel TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
PubChem CID 85431
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 1794023
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) ≥98%