Learn More
Di-tert-Butyldicarbonat, 1M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
61.50 CHF - 389.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-tert-butyl dicarbonate |
---|---|
Namenshinweis | 1M Solution in THF |
CAS | 24424-99-5, 109-99-9 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9130g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10400704
|
Thermo Scientific Acros
426801000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
61.50 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10525524
|
Thermo Scientific Acros
426808000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
389.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Di-tert-butyl dicarbonate | |
24424-99-5, 109-99-9 | |
0.9130g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
O[CO2C(CH3)3]2 | |
15, 3038 | |
di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate | |
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C | |
218.25 | |
CHEBI:48500 | |
Flüssigkeit |
1M Solution in THF | |
Farblos | |
−17°C | |
C10H18O5 | |
MFCD00008805 | |
0.913 | |
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl (2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylcarbonat | |
90495 | |
218.25 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann Schläfrigkeit verursachen
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 246-240-1
- Di-tert-butyl dicarbonate, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.