Learn More
Di-Natriumhydrogenorthophosphat-Dodecahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 35°C |
pH | 9.0 to 9.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 358.13g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |