Learn More
Di-Natriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Di-Natriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:10028-24-7, weiß, Schmelzpunkt:243 °C, Molekularformel:H5Na2O6P, Molekulargewicht:177,987, pH-Wert:8,7 bis 9,4
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 243°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.7 to 9.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 177.99g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |