Learn More
Di-n-Octylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499086
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser, 0.004678 mg/l bei 25 °C (est)
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Säuren, Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2690-08-6
MDL-Nummer MFCD00009566
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-octyl sulfide
Schmelzpunkt 0°C to 1°C
Dichte 0.844
Siedepunkt 179°C to 180°C (10 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Stench
Summenformel C16H34S
Brechungsindex 1.4624
Menge 25 g
Beilstein 1701624
Synonym dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
InChI-Schlüssel LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCSCCCCCCCC
IUPAC-Name 1-Octylsulfanyloctan
Molekulargewicht (g/mol) 258.51
PubChem CID 75901
Formelmasse 258.51
Reinheit (%) 97%