Learn More
Di-n-Hexyldisulfid, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-hexyl disulfide |
Dichte | 0.919 |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 234.47 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Eigenschaften |