Learn More
Di-Lauroylperoxid, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 x 1 g
100 g
Verpackung:
Fläschchen
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 53°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 398.63g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |