Learn More
Di-2-pyridyl-thionocarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440617
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Di-2-pyridyl thionocarbonate is used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It is also used as a substitute of thiophosgene, in the preparation of isothiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-2-pyridyllthioncarbonat wird bei der Synthese von 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin verwendet. Es dient auch als Ersatz für Thiophosgen bei der Vorbereitung von Isothiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96989-50-3
Summenformel C11H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.257
MDL-Nummer MFCD00074870
InChI-Schlüssel IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
PubChem CID 719784
IUPAC-Name Dipyridin-2-yloxymethanethion
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-2-pyridyl thionocarbonate
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 9280g/L).
Formelmasse 232.26
Reinheit (%) 98%