Learn More
Cytiva Dextrin-Sepharose™ Hochleistungsmedien
Bieten eine praktische Affinitätsreinigung rekombinanter Proteine mit Maltose-Bindungsprotein-Tags (MBP-Tags)
Marke: Cytiva 28-9355-98
3486.03 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Physiologische Bedingungen und schonend durchgeführte Elution erhalten die Aktivität des Zielproteins
- Robustes, stabiles Medium ermöglicht schmale Peaks bei der Elution des Zielproteins
- Kompatibel mit gängigen wässrigen Puffern und problemlos mit 0.5 M NaOH regeneriert
- Einfache Skalierung
Spezifikation
100 ml | |
Dextrin Sepharose | |
34 μm | |
Affinitätsharz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Dextrin Sepharose High Performance, 100 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol