Learn More
Dextran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145363
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-54-0
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
MDL-Nummer MFCD00130935
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran
Farbe Weiß
Namenshinweis Low fraction, For biochemistry
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Asche 2.0% max.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 60000 to 90000
Strukturformel C6H10O5
Menge 500 g
Güte Biochemie
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 7.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 0.22 to 0.27 (1% sol, 37°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dextran