Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Nitrilhandschuhe, puderfrei
Click to view available options
Größe:
10
9
Groß
Klein
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Puderfrei, um das Risiko einer Puderübertragung auf Produkte zu verringern.
- 100 % Nitrilzusammensetzung.
- Gut geeignet für die Zubereitung fettiger Lebensmittel.
- Beständig gegen Öle, Fette und Reinigungsmittel.
- Alternative für latexallergische Anwender.
- Sehr niedriges Restprotein.
- Erhabenes Muster für einen besseren Halt.
- Behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemikalien und Mikroorganismen, EN 455-1 und -2 Nicht wiederverwendbare medizinische Handschuhe, CE-Vorschrift 1934 / 2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/09/12/0707, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/09/12/0707 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Erhobenes Muster |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuh |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,18mm |