Learn More
Honeywell Safety Products™ Dexgrip kardierte Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Grauer Strickhandschuh aus Baumwolle/Polyamid.
- Die Handfläche und die Fingerspitzen sind mit blauem, zerknittertem Latex beschichtet, um die Abrieb- und Perforationsfestigkeit sowie hervorragenden Halt zu gewährleisten.
- Legt sich eng an und bietet eine gute Fingerfertigkeit.
- Das Baumwollmaterial absorbiert den Schweiß.
- Der belüftete Rücken sorgt für Atmungsaktivität.
- Das Produkt wird in einer effektiven 1-Paar-Verpackung angeboten, die für eine Selbstbedienungsumgebung entwickelt wurde.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 407-2004 Thermische Risiken, CE-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000 , EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0519, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0519 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Beschichteter Bereich | Handfläche, Fingerspitzen |
Beschreibung | Messgerät 10 |
Coating Material | Knittriges Latex |
Farbe | Grau, Blau |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Polyamid, Baumwolle, Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 8 |