Learn More
Invitrogen™ Entwicklungsordner (14 x 19 cm)
Zur Verwendung bei der Bildgebung von Blotting-Membranen nach der chemilumineszenten Signalentwicklung (Western-Blotting, Nukleinsäure-Blotting).
Marke: Invitrogen™ T2258
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Größe: 14 x 19cm
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Entwicklungsordner | |
30 folders | |
Raumtemperatur |