Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75-ml-Ampullen, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254651
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 7.5mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom% D
Dichte 1,1050 g/ml
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Brechungsindex 1,328
Relative Dichte 1,105
Viskosität 1,25 mPa.s (20 °C)
Menge Gehäuse 7.5mL
CAS 7789-20-0
Schmelzpunkt 3,8 °C
Siedepunkt 101,4 °C
Summenformel H2O
Strukturformel D2O
MDL-Nummer MFCD00044636
Merck Index 15, 2942
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
IUPAC-Name [(²H)oxy](²H)
Molekulargewicht (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formelmasse 20.02
Güte NMR