Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugationssäulen zum Entfernen von Detergenzien &
Beseitigen Sie mit Reinigungsharzen schnell hohe Konzentrationen von Detergenzien mit minimalem Probenverlust. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptid Recovery) Harz wird für Proteinkonzentrationen bis zu 100 μg/ml empfohlen, während Thermo Scientific Pierce Harz für Konzentrationen über 100 μg/ml geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 87778
187.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10792447
  • 220.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Vorbereitung von Protein- und Peptidproben verwendete Detergenzien und Tenside können die Analyse bei ELISA, isoelektrischer Fokussierung und Massenspektrometrie (MS) beeinträchtigen. Die Entfernung von Detergenzien aus Peptidproben ist besonders schwierig und für die MS-Analyse von entscheidender Bedeutung. Selbst geringe Konzentrationen an Detergenzien kontaminieren die Geräte und beeinträchtigen Säulenbindung, Elution und Peptidionisierung. Thermo Scientific HiPPR und Pierce Detergenzien sind ideal für die rasche Entfernung gängiger Detergenzien aus Tryptika-Digestern, um die Ergebnisse der LC-MS/MS- und MALDI-MS-Analyse zu verbessern.
Optimiert—Entfernt >95 % Detergenz aus Proben von Proteinen oder Peptiden
Schnell—Die Probenverarbeitung dauert weniger als 15 Minuten
Effektiv—Eliminiert Interferenzen durch Detergenzien im Downstream-Prozess wie ELISA, isoelektrischer Fokussierung und Massenspektrometrie
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin bindet effizient an und entfernt hohe Konzentrationen Detergenzien von 10 µl bis 1 ml Proben bei minimalem Probenverlust. Diese Mikrozentrifugensäulen sind mit verschiedenen Volumina von proprietärem Harz vorgepackt und eignen sich am besten für die Verarbeitung von Proben mit Proteinen oder mit Peptidkonzentrationen von mehr als 100 µg/ml.
HiPPR Spin-Säulen-Kit zur Entfernung von Detergenzien
Das HiPPR Harz zur Entfernung von Datergenzien wurde für Probenkonzentrationen von 1 bis 100 µg/ml optimiert und eignet sich ideal für die Entfernung häufig verwendeter Detergenzien, einschließlich SDS, Triton™ X-100, NP-40 und CHAPS bei Konzentrationen von 0,5 bis 1 %. Das Harz ist in vorgefüllten Spin-Säulen, 96-Well-Filter-Spin-Platten und als loses Harz zur individuellen Anpassung erhältlich.
Verfügbare Formate:
Harzaufschlämmungen—Harz in Großpackungen wird mit leeren 0,8 ml-Spin-Säulen geliefert
Spin-Spin-Säulen—0,1 ml-Mikrozentrifugensäulen
96-Well Spin-Platten—vorbehandelte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammersystemen zur manuellen oder automatischen Aufreinigung kompatibel sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml konisch, Spin-Säule
Nach Eingang bei 4 °C lagern Das Harz wird in 0,15 M NaCl mit 0,05 %igem Natriumazid gelagert.
Firmeneigener Ligand
Reinigungsmittelentfernung
5 x 2 ml-Säulen
Zentrifugationssäule
Proprietäres Harz, Affinität
Pierce™
150 bis 500 μl Probe pro Säule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI395001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number87778
ChargennummerZB387739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number87778
ChargennummerYH375734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number87778
ChargennummerYH377168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2023 Catalog Number87778
ChargennummerYG372955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog Number87778
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugationssäulen zum Entfernen von Detergenzien & > Pierce™, Spin-Säule, 5 x 2 ml Säulen