Learn More
Cytiva DeStreak Rehydrierungslösung
Hervorragend geeignet für analytische und präparative Gele. DeStreak Rehydrierungslösung verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2-D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung.
96.75 CHF - 209.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung
Produkttyp Destreak Reagenz
Kitinhalt Optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und Destreak Reagenz
pH-Bereich > 7
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10714737
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-6003-18
1 ml
96.75 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11743249
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-6003-19
5 × 3 ml
209.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Auftreten von Streifen, die 2-D-Elektrophoresekarten verzerren, ist ein häufiges Problem, das vor allem beim Durchlaufen von Gelen auftritt, die Regionen über pH 7.0 enthalten. Erhöhte Probenbelastung, längere IPG-Streifen oder ein schmalerer pH-Gradient verschlimmern das Problem. Zusätzliche Punkte auf 2-D-Gelen, die durch unspezifische Oxidation von Proteinen verursacht werden, sind eine weitere Schwierigkeit, die beim Durchlaufen von Gelen mit basischen Regionen auftritt. Sowohl Streifen als auch unspezifische Oxidation führen zu schlecht aufgelösten Proteinmustern und einer reduzierten Reproduzierbarkeit zwischen Elektrophorese-Durchläufen. DeStreak Rehydrierungslösung eliminiert effektiv unspezifische Oxidation, indem Protein-Thiol-Gruppen in einer einzigen Oxidationsstufe gehalten werden, unabhängig von Probenlast, pH-Bereich oder Durchlauflänge. Proteinmuster werden in IPG-Streifen beliebiger Länge und pH-Gradienten stabilisiert, wodurch bei jeder Analyse dasselbe stabile und reproduzierbare Muster gewährleistet wird. Die Wirksamkeit der DeStreak Rehydrierungslösung wird bei den hohen Probenbelastungen und langen Laufzeiten, die für die präparative Gelelektrophorese erforderlich sind, aufrechterhalten.
  • Eliminiert zusätzliche Punkte, die durch unspezifische Oxidation von Proteinen verursacht werden
  • Stabilisiert Proteine über ganze 2-D-Durchläufe hinweg und sorgt so für vereinfachte, gut aufgelöste Proteinmuster
  • Geeignet für analytische und präparative Gele
  • Enthält optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und DeStreak Reagenz
Bestellinformation
Die Lösung ist nach dem Hinzufügen des entsprechenden IPG-Puffers gebrauchsfertig. DeStreak Reagenz ist auch separat in 1-ml-Packungsgrößen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Verbessert die Reproduzierbarkeit und Qualität von 2D-Gelen durch Verhindern von Streifenbildung
Optimierte Konzentrationen von Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und Destreak Reagenz
2 °C bis 8 °C
Destreak Reagenz
> 7
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.