Learn More
Plas Labs™ AMBER DESICCATOR. 305 X 305 X 152 MM
Marke: Plas Labs™ 860.5-CGA/NS/EXP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
amber, 305mm x 305mm x 152mm