Learn More
Dess-Martin Periodinan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439840
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dess Martin periodinane is used to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. It is also used as an oxidant for complexes with multifunctional alcohols. It is actively involved in the oxidation of N-protected-amino alcohols without epimerization and allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dess Martin-Periodinan wird verwendet, um primäre Alkohole zu Aldehyden und sekundäre Alkohole zu Ketonen zu oxidieren. Wird auch als Oxidationsmittel für Komplexe mit multifunktionalen Alkoholen verwendet. Ist aktiv an der Oxidation von N-geschützten Aminoalkoholen ohne Epimerisierung und Allylalkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Acetonitril und Methylenchlorid. Schwer löslich in Äther und Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, brennbaren Materialien und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87413-09-0
Summenformel C13H13IO8
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
MDL-Nummer MFCD00130127
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
Schmelzpunkt 130°C to 132°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 4548207
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
IUPAC-Name 1,1-bis(Acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-Benziodaoxol-1-yl-Acetat
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) ≥95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dess-Martin periodinane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dess-Martin periodin